Få mere at vide
BRAND™ Mikrocentrifugerør med påsat skruelåg
Artikelnummer. 10252721 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Format:
Konisk bund
Selvstående, konisk bund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Format unitSize
10252721 1,5 ml Konisk bund Pakke med 1000
10588541 1,5 ml Selvstående, konisk bund Pakke med 1000
10614731 0,5 ml Selvstående, konisk bund Pakke med 1000
10624731 2 ml Selvstående, konisk bund Pakke med 1000
10008940 2 ml Konisk bund Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10252721 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 780712
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen med polypropylen skruelåg. BRAND™ Mikrocentrifugerør med fastgjorte skruelåg inkluderer et matteret markeringsområde til identifikation eller andre formål. Overholder DIN EN 285 standarder. Autoklaverbar ved 121 °C (2 bar). Farvede polypropylenhætteindsatser til identifikation kan købes separat.
  • Fremstillet af polypropylen med polypropylen skruelåg.
  • Overholder DIN EN 285 standarder.
  • Frosted markeringsområde tillader prøveidentifikation eller andre notationer.
  • Temperaturområde: -196 °C til 121 °C.
  • Autoklaverbar ved 121 °C (2 bar)
  • Farvede polypropylenhætteindsatser til identifikation kan købes separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN 285
Lukningsmateriale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Materiale Polypropylen
Format Konisk bund
nr. pr. pakke 1000/pakke
Temperaturområde (metrisk) –196 til 121 °C
Lukketype Skruelåg
Gradueringer Op til 1 ml