Få mere at vide
BRAND™ Mikrocentrifugerør
Artikelnummer. 30243949 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Farve:
Klarhed
Artikelnummer. Farve
30243949 Klarhed
1 options
Artikelnummer. 30243949 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 780555
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2010.00 DKK
    1835.54 DKK / Pakke med 250
    Spare 174.46 DKK
    8% Slukket
På lager
Høj renhed til krævende opgaver, med tætsluttende snaplåg, som kan åbnes og lukkes med én hånd.
Engangsmikrorør lavet af højkvalitets PP. Vælg mellem 1,5 og 5 ml nominel kapacitet. Kvalitetsniveauet BIO-CERT™ PCR-KVALITET sikrer den nødvendige renlighed til PCR-opsætninger, opbevaring af PCR-prøver og andre applikationer med høje krav til renlighed.
Leveres med et let-at-åbne snap-on låg. Engangsmikrorørene kan centrifugeres op til den angivne maksimale RCF-værdi og autoklaveres ved 121 C (°2 bar) i henhold til DIN EN 285. For en aflæsning af det omtrentlige volumen har de en letlæselig graduering. For nem identifikation af prøver er forskellige farver tilgængelige.
BIO-CERT™ PCR-KVALITET: Fri for humant DNA, RNase, DNase, pyrogener og PCR-hæmmere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Farve Klarhed
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Lukketype Påsat snaphætte
Bund form Konisk (stjernefod)
Form Cylindrisk
Produkttype Mikrocentrifugerør