Få mere at vide
BRAND™ Mikrocentrifugerørstativ
Shop alle Brand produkter
Farve:
Hvid
Rød
Stillinger:
20
84
128
Mængde:
1
5/pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
Designet til at rumme 1,5 ml mikrocentrifugerør. BrandTech™ BRAND™ Mikrocentrifugerørstativer er konstrueret af autoklaverbar polypropylen med et driftstemperaturområde mellem -20 C °til +90 °C. 84-rørs- og 128-rørsversionerne passer til 1,5 ml rør og kan stables med alfanumeriske markeringer, mens 20-rørsversionen har nummererede positioner og passer til enten 1,5 ml rør eller 0,5 ml rør med en adapter.
- Fremstillet af autoklaverbar polypropylen (121 °C, 2 bar; iht. DIN EN 285).
- BRAND™ Mikrocentrifugestativer fås i 20-, 84- og 128-rørs versioner.
- 84-rørs- og 128-rørsversionerne passer til 1,5 ml rør, kan stables med alfanumeriske markeringer
- Driftstemperaturområde -20 C °til +90 °C.
- 20-rørsversionen har nummererede positioner og passer til enten 1,5 ml rør eller 0,5 ml rør med en adapter.
- Indeholder også mikrocentrifugerør fra andre producenter.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mikrocentrifugerørstativ |
| Array | 2 x 10 |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Farve | Hvid |
| Holder | Mikrorør (1,5 ml) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 20 |
| Form | Rectangular |
| Hylder | None |
| Stabelbar | No |
| Vis mere |