Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mikrocentrifugerørstativ
Artikelnummer. p-7083215 Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Assorteret Fluorescerende
Blå
Diverse
Fluorescerende blå
Fluorescerende grøn
Fluorescerende gul
Fluorescerende lyserød
Fluorescerende orange
Grøn
Gul
Lavendel
Lyserød
Neutral
Orange
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 15550062
Brand: Bel-Art™ SP Scienceware™ F188450009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Kan rumme 0,5 ml mikrocentrifugerør på den ene side, mens den modsatte side rummer 1,5 ml til 2,0 ml mikrocentrifugerør. 96 brønde på hver side holder rør oprejst i et 8 x 12 array.
  • Rackfarver hjælper med at organisere prøven og hurtig visuel identifikation
  • Alfanumerisk indeks tillader nem røridentifikation
  • Mat sidepanel accepterer tape eller direkte mærkning
  • Indstøbte håndtag giver et sikkert greb til transport
  • Kan bruges til opbevaring i fryseren ned til -80 °C (-112 °F)
  • Autoklaverbar ved 121 °C (250 °F)
  • Samlede mål (L x B x H): 21,3 x 11,4 x 2,7 cm (8-3/8 x 4-1/2 x 1-1/16” )
Tekniske data
Inkluderer Mat sidepanel til mærkning
Produkttype Mikrorørstativ
Lukning inkluderet Nej
Array 8 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar (121 °C)
Farve Neutral
Holder Mikrorør (96)
Materiale Polypropylen
Stillinger 96
Form Rektangulær
Til brug med (udstyr) 1,5/2,0 ml mikrorør
Mængde 5/Pk.
Temperaturområde (metrisk). -80 °C
Dimensioner (L x B x H) 213 x 114 x 27mm
Længde (metrisk) 213 mm
Bredde (metrisk) 114 mm
Højde (metrisk) 27 mm