Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mikrocentrifugerørstativ
Artikelnummer. 15580072 Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Assorteret Fluorescerende
Blå
Diverse
Fluorescerende blå
Fluorescerende grøn
Fluorescerende gul
Fluorescerende lyserød
Fluorescerende orange
Grøn
Gul
Lavendel
Lyserød
Neutral
Orange
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 15580072
Brand: Bel-Art™ SP Scienceware™ F188450026
Kan rumme 0,5 ml mikrocentrifugerør på den ene side, mens den modsatte side rummer 1,5 ml til 2,0 ml mikrocentrifugerør. 96 brønde på hver side holder rør oprejst i et 8 x 12 array.
  • Rack colors assist in sample organization and quick visual identification
  • Alphanumeric index permits easy tube identification
  • Matte side panel accepts tape or direct labeling
  • Molded in handles provide a secure grip for transport
  • Can be used for freezer storage down to -80°C (-112°F)
  • Autoclavable at 121°C (250°F)
  • Overall dimensions (L x W x H): 21.3 x 11.4 x 2.7cm (8-3/8 x 4-1/2 x 1-1/16 in.)
Tekniske data
Inkluderer Matte Side Panel for Labeling
Produkttype Microtube Rack
Lukning inkluderet No
Array 8 x 12
Autoklaverbar Autoclavable
Farve Orange
Holder Microtubes
Materiale Polypropylene
Stillinger 96
Form Rectangular
Til brug med (udstyr) 1.5/2.0mL microtubes
Mængde 5/Pk.
Temperaturområde (metrisk). -80°C
Dimensioner (L x B x H) 213 x 114 x 27mm
Længde (metrisk) 213 mm
Bredde (metrisk) 114 mm
Højde (metrisk) 27 mm