Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mikrocentrifugerørstativ
Artikelnummer. 15550062
Skift visning
Farve:
Assorteret Fluorescerende
Blå
Diverse
Fluorescerende Pink
Fluorescerende blå
Fluorescerende gul
Grøn
Lavendel
Lyserød
Neutral
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15550062 Neutral Pakke med 5
15353677 Lavendel Pakke med 5
15560062 Sort Pakke med 5
12684105 Assorteret Fluorescerende -
15530072 Fluorescerende blå Pakke med 5
15560072 Fluorescerende gul Pakke med 5
15570072 Fluorescerende Pink Pakke med 5
15373677 Grøn Pakke med 5
15383677 Lyserød Pakke med 5
15393677 Blå Pakke med 5
15303687 Diverse -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15550062 Leverandør Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverandørnr. F188450009
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kan rumme 0,5 ml mikrocentrifugerør på den ene side, mens den modsatte side rummer 1,5 ml til 2,0 ml mikrocentrifugerør. 96 brønde på hver side holder rør oprejst i et 8 x 12 array.
  • Rackfarver hjælper med at organisere prøven og hurtig visuel identifikation
  • Alfanumerisk indeks tillader nem røridentifikation
  • Mat sidepanel accepterer tape eller direkte mærkning
  • Indstøbte håndtag giver et sikkert greb til transport
  • Kan bruges til opbevaring i fryseren ned til -80 °C (-112 °F)
  • Autoklaverbar ved 121 °C (250 °F)
  • Samlede mål (L x B x H): 21,3 x 11,4 x 2,7 cm (8-3/8 x 4-1/2 x 1-1/16” )
Tekniske data
Lukning inkluderet Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Neutral
Holder Mikrorør
Materiale Polypropylen
Stillinger 96
Form Rektangulær
Til brug med (udstyr) 1,5/2,0 ml mikrorør
Mængde 5/Pk.
Temperaturområde (metrisk). -80 °C
Dimensioner (L x B x H) 213 x 114 x 27mm
Længde (metrisk) 213 mm
Inkluderer Mat sidepanel til mærkning
Produkttype Mikrorørstativ
Højde (metrisk) 27 mm
Array 8 x 12
Bredde (metrisk) 114 mm
Vis mere Vis mindre
Product Title
Select an issue
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.