Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mikrocentrifugerørstativ
Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Assorteret Fluorescerende
Blå
Diverse
Fluorescerende blå
Fluorescerende grøn
Fluorescerende gul
Fluorescerende lyserød
Fluorescerende orange
Grøn
Gul
Lavendel
Lyserød
Neutral
Orange
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Rack colors assist in sample organization and quick visual identification
- Alphanumeric index permits easy tube identification
- Matte side panel accepts tape or direct labeling
- Molded in handles provide a secure grip for transport
- Can be used for freezer storage down to -80°C (-112°F)
- Autoclavable at 121°C (250°F)
- Overall dimensions (L x W x H): 21.3 x 11.4 x 2.7cm (8-3/8 x 4-1/2 x 1-1/16 in.)
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Matte Side Panel for Labeling |
| Produkttype | Microtube Rack |
| Lukning inkluderet | No |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Farve | Blå |
| Holder | Microtubes |
| Materiale | Polypropylene |
| Stillinger | 96 |
| Form | Rectangular |
| Vis mere |