Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mikrocentrifugerørstativ
Artikelnummer. 15303687
Skift visning
Farve:
Assorteret Fluorescerende
Blå
Diverse
Fluorescerende Pink
Fluorescerende blå
Fluorescerende gul
Grøn
Lavendel
Lyserød
Neutral
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15303687 Diverse -
15550062 Neutral Pakke med 5
15353677 Lavendel Pakke med 5
15560062 Sort Pakke med 5
12684105 Assorteret Fluorescerende -
15530072 Fluorescerende blå Pakke med 5
15560072 Fluorescerende gul Pakke med 5
15570072 Fluorescerende Pink Pakke med 5
15373677 Grøn Pakke med 5
15383677 Lyserød Pakke med 5
15393677 Blå Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15303687 Leverandør Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverandørnr. F188450031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    802.00 DKK
    659.04 DKK / Pakke med 5
    Spare 142.96 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kan rumme 0,5 ml mikrocentrifugerør på den ene side, mens den modsatte side rummer 1,5 ml til 2,0 ml mikrocentrifugerør. 96 brønde på hver side holder rør oprejst i et 8 x 12 array.
  • Rackfarver hjælper med at organisere prøven og hurtig visuel identifikation
  • Alfanumerisk indeks tillader nem røridentifikation
  • Mat sidepanel accepterer tape eller direkte mærkning
  • Indstøbte håndtag giver et sikkert greb til transport
  • Kan bruges til opbevaring i fryseren ned til -80 °C (-112 °F)
  • Autoklaverbar ved 121 °C (250 °F)
  • Samlede mål (L x B x H): 21,3 x 11,4 x 2,7 cm (8-3/8 x 4-1/2 x 1-1/16” )
Tekniske data
Lukning inkluderet Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Diverse
Holder Mikrorør
Materiale Polypropylen
Stillinger 96
Form Rektangulær
Til brug med (udstyr) 1,5/2,0 ml mikrorør
Mængde 5/Pk.
Temperaturområde (metrisk). -80 °C
Dimensioner (L x B x H) 213 x 114 x 27mm
Længde (metrisk) 213 mm
Inkluderer Mat sidepanel til mærkning
Produkttype Mikrorørstativ
Højde (metrisk) 27 mm
Array 8 x 12
Bredde (metrisk) 114 mm