Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mikrocentrifugerørstativ
Beskrivelse
- Rackfarver hjælper med at organisere prøven og hurtig visuel identifikation
- Alfanumerisk indeks tillader nem røridentifikation
- Mat sidepanel accepterer tape eller direkte mærkning
- Indstøbte håndtag giver et sikkert greb til transport
- Kan bruges til opbevaring i fryseren ned til -80 °C (-112 °F)
- Autoklaverbar ved 121 °C (250 °F)
- Samlede mål (L x B x H): 21,3 x 11,4 x 2,7 cm (8-3/8 x 4-1/2 x 1-1/16” )
Tekniske data
Tekniske data
| Lukning inkluderet | Nej |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Assorteret Fluorescerende |
| Holder | Mikrorør |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 96 |
| Form | Rektangulær |
| Til brug med (udstyr) | 1,5/2,0 ml mikrorør |
| Mængde | 5/Pk. |
| Temperaturområde (metrisk). | -80 °C |
| Vis mere |