Få mere at vide
Bel-Art™ Mikrocentrifugerørstativdæksel
Shop alle SP Scienceware produkter
:
Gennemskinnelig; 5/pakke
Beskrivelse
Til beskyttelse af prøver.
- Til brug med 96-brønds mikrocentrifugerørstativer
- Gennemsigtig for nem visning
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mikrocentrifugerørstativdæksel |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Holder | Mikrocentrifugerør (1,5 til 2 ml) |
| Materiale | Polyethylen |
| Stillinger | 96 |
| Form | Rektangulær |
| Hylder | Ingen |
| Stabelbar | Nej |
| Vis mere |