Få mere at vide
BRAND™ Engangs mikrocentrifugerør
Artikelnummer. 15328665 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15328665 0,5 ml Pakke med 500
1 options
Artikelnummer. 15328665 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 780536
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.74 DKK
    219.59 DKK / Pakke med 500
    Spare 17.15 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Klar polypropylen konstruktion med låselåg.
  • Polypropylen (PP) konstruktion
  • Inkluderer låselåg
  • Fri for RNase, DNase og endotoksiner
  • Matt etiketfelt og opdeling til grov volumenaflæsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Længde (metrisk) 30 mm
Lukning inkluderet Ja
Skriveområde Ja
Diameter (metrisk) 7.9 mm
Maks. RCF 30,000 x g
Produkttitel
Vælg et problem
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.