Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5430/5430 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15865073 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
230 V/50-60 Hz (EU)
Inkluderer:
Med Rotor A-2-MTP
Med Rotor FA-45-30-11 inkl. rotorlåg
Uden rotor
Controller type:
Drejeknap
Tastatur
Model-:
Centrifuge 5430 R (EU-IVD)
Centrifuge 5430 R, drejeknapper
Centrifuge 5430 R, tastatur
Centrifuge 5430, drejeknapper
Centrifuge 5430, tastatur
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektriske krav Inkluderer Controller type Model- unitSize
15865073 230 V, 50/60 Hz (EU) Med Rotor FA-45-30-11 inkl. rotorlåg Drejeknap Centrifuge 5430 R, tastatur 1 sæt
10326924 230 V, 50/60 Hz (EU) Med Rotor FA-45-30-11 inkl. rotorlåg Drejeknap Centrifuge 5430, drejeknapper Hver
10091594 230 V, 50/60 Hz (EU) Uden rotor Tastatur Centrifuge 5430, drejeknapper Hver
10329443 230 V/50-60 Hz (EU) Uden rotor Drejeknap Centrifuge 5430 R (EU-IVD) Hver
15825073 230 V, 50/60 Hz (EU) Med Rotor FA-45-30-11 inkl. rotorlåg Tastatur Centrifuge 5430 R, tastatur 1 sæt
15845073 230 V, 50/60 Hz (EU) Uden rotor Tastatur Centrifuge 5430 R, drejeknapper Hver
15885073 230 V, 50/60 Hz (EU) Uden rotor Drejeknap Centrifuge 5430 R, drejeknapper Hver
15865063 230 V, 50/60 Hz (EU) Med Rotor FA-45-30-11 inkl. rotorlåg Tastatur Centrifuge 5430, tastatur 1 sæt
15845063 230 V, 50/60 Hz (EU) Uden rotor Tastatur Centrifuge 5430, tastatur Hver
16692832 230 V, 50/60 Hz (EU) Med Rotor A-2-MTP Drejeknap Centrifuge 5430, drejeknapper -
15885063 230 V, 50/60 Hz (EU) Med Rotor FA-45-30-11 inkl. rotorlåg Drejeknap Centrifuge 5430, tastatur 1 sæt
15805073 230 V, 50/60 Hz (EU) Uden rotor Drejeknap Centrifuge 5430, drejeknapper Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15865073 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5428000410
Månedlig kampagne på udstyr
Brug rabatkode 28129
Visualizza tutte le promozioni
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Den unikke cross-over Eppendorf-centrifuge 5430 R kombinerer det lille fodaftryk af en mikrocentrifuge med alsidigheden af en universalcentrifuge. De er ekstremt kompakte og kan rumme rotorer til mikroplader og 15/50 ml koniske rør samt Eppendorf-rør og PCR-strips.
  • Maks. rotorkapacitet: 48 x 1,5/2,0 mL, 6 x 50 mL, 2 x MTP
  • Maks. hastighed: 30.130 x g (17.500 o/min.)
  • Bemærkelsesværdig alsidighed med 12 forskellige rotorer
  • Blødt låg, som kan åbnes med én finger for ergonomisk betjening
  • Menudrevet, flersproget betjeningsmenu (engelsk, tysk, fransk, spansk) med stort baggrundsbelyst display
  • 5 programtaster for nem adgang til rutineprogrammer
  • Gemmer op til 50 brugerdefinerede programmer
  • Automatisk rotorgenkendelse og ubalancedetektion for maksimeret driftssikkerhed
  • Eppendorf QuickLock™ – System til hurtig åbning og lukning af rotorlåget
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volumen 30 x 2 mL
Maks. Hastighed 17,500 rpm
Maks. RCF 30,130 x g
Kølet Ja
Højde (engelsk) Udvendig 11,7 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 29 cm
Støjniveau <54 dB(A) med Rotor F-45-30-11
Sikkerhedsfunktioner Låglås, stålpansret sikkerhedskammer, visningsport for hastighedsvalidering, lågnødudløsning, automatisk rotorgenkendelse, certificeret aerosoltætte rotorlåg, automatisk ubalancedetektion
Stopur 30 sek. til 99:59 timer, med kontinuerlig kørselsfunktion
Bredde (engelsk) Udvendig 15 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 38 cm
Watt 1.050 W
Certificeringer/compliance UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre
Inkluderer Med Rotor FA-45-30-11 inkl. rotorlåg
Mål (L x B x H) Udvendig 380 x 640 x 290 mm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Controller type Drejeknap
Rotor medfølger Ja
Standarder EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, 2 EN 50581 (se manualen for flere detaljer)
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 230 V
Model- Centrifuge 5430 R, tastatur
Display Type Stor, kraftigt oplyst LCD-skærm
Temperaturområde (metrisk) -11 °C til +40 °C
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.