Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5430/5430 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15845073 Shop alle Eppendorf produkter
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
230 V/50-60 Hz (EU)
Inkluderer:
Med Rotor A-2-MTP
Med Rotor FA-45-30-11 inkl. rotorlåg
Uden rotor
Controller type:
Drejeknap
Tastatur
Model-:
Centrifuge 5430 R (EU-IVD)
Centrifuge 5430 R, drejeknapper
Centrifuge 5430 R, tastatur
Centrifuge 5430, drejeknapper
Centrifuge 5430, tastatur
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Artikelnummer. 15845073
Brand: Eppendorf™ 5428000205
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Den unikke cross-over Eppendorf-centrifuge 5430 R kombinerer det lille fodaftryk af en mikrocentrifuge med alsidigheden af en universalcentrifuge. De er ekstremt kompakte og kan rumme rotorer til mikroplader og 15/50 ml koniske rør samt Eppendorf-rør og PCR-strips.
  • Maks. rotorkapacitet: 48 x 1,5/2,0 mL, 6 x 50 mL, 2 x MTP
  • Maks. hastighed: 30.130 x g (17.500 o/min.)
  • Bemærkelsesværdig alsidighed med 12 forskellige rotorer
  • Blødt låg, som kan åbnes med én finger for ergonomisk betjening
  • Menudrevet, flersproget betjeningsmenu (engelsk, tysk, fransk, spansk) med stort baggrundsbelyst display
  • 5 programtaster for nem adgang til rutineprogrammer
  • Gemmer op til 50 brugerdefinerede programmer
  • Automatisk rotorgenkendelse og ubalancedetektion for maksimeret driftssikkerhed
  • Eppendorf QuickLock™ – System til hurtig åbning og lukning af rotorlåget
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Hastighed 17,500 rpm
Maks. RCF 30,130 x g
Kølet Ja
Vise Stor, kraftigt oplyst LCD-skærm
Højde (engelsk) Udvendig 11,7 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 29 cm
Støjniveau <54 dB(A) med Rotor F-45-30-11
Sikkerhedsfunktioner Låglås, stålpansret sikkerhedskammer, visningsport for hastighedsvalidering, lågnødudløsning, automatisk rotorgenkendelse, certificeret aerosoltætte rotorlåg, automatisk ubalancedetektion
Stopur 30 sek. til 99:59 timer, med kontinuerlig kørselsfunktion
Bredde (engelsk) Udvendig 15 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 38 cm
Watt 1050 W
Certificeringer/compliance UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre
Inkluderer Uden rotor
Mål (L x B x H) Udvendig 380 x 640 x 290 mm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Controller type Tastatur
Rotor medfølger Nej
Standarder EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, 2 EN 50581 (se manualen for flere detaljer)
Temperaturområde -11 °C til +40 °C
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 230 V
Model- Centrifuge 5430 R, drejeknapper