Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5430/5430 R
Shop alle Eppendorf produkter
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
230 V/50-60 Hz (EU)
Inkluderer:
Med Rotor A-2-MTP
Med Rotor FA-45-30-11 inkl. rotorlåg
Uden rotor
Controller type:
Drejeknap
Tastatur
Model-:
Centrifuge 5430 R (EU-IVD)
Centrifuge 5430 R, drejeknapper
Centrifuge 5430 R, tastatur
Centrifuge 5430, drejeknapper
Centrifuge 5430, tastatur
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Beskrivelse
- Maks. rotorkapacitet: 48 x 1,5/2,0 mL, 6 x 50 mL, 2 x MTP
- Maks. hastighed: 30.130 x g (17.500 o/min.)
- Bemærkelsesværdig alsidighed med 12 forskellige rotorer
- Blødt låg, som kan åbnes med én finger for ergonomisk betjening
- Menudrevet, flersproget betjeningsmenu (engelsk, tysk, fransk, spansk) med stort baggrundsbelyst display
- 5 programtaster for nem adgang til rutineprogrammer
- Gemmer op til 50 brugerdefinerede programmer
- Automatisk rotorgenkendelse og ubalancedetektion for maksimeret driftssikkerhed
- Eppendorf QuickLock™ – System til hurtig åbning og lukning af rotorlåget
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Hastighed | 17,500 rpm |
| Maks. RCF | 30,130 x g |
| Kølet | Nej |
| Vise | Stor, kraftigt oplyst LCD-skærm |
| Højde (engelsk) Udvendig | 9,8 tommer |
| Højde (metrisk) Udvendig | 25 cm |
| Støjniveau | <58 dB(A) med Rotor F-45-30-11 |
| Sikkerhedsfunktioner | Låglås, stålpansret sikkerhedskammer, visningsport for hastighedsvalidering, lågnødudløsning, automatisk rotorgenkendelse, certificeret aerosoltætte rotorlåg, automatisk ubalancedetektion |
| Stopur | 30 sek. til 99:59 timer, med kontinuerlig kørselsfunktion |
| Bredde (engelsk) Udvendig | 11,2 tommer |
| Vis mere |