Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5430/5430 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10326924 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
230 V/50-60 Hz (EU)
Inkluderer:
Med Rotor A-2-MTP
Med Rotor FA-45-30-11 inkl. rotorlåg
Uden rotor
Controller type:
Drejeknap
Tastatur
Model-:
Centrifuge 5430 R (EU-IVD)
Centrifuge 5430 R, drejeknapper
Centrifuge 5430 R, tastatur
Centrifuge 5430, drejeknapper
Centrifuge 5430, tastatur
Unit Size:
1 sæt
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Elektriske krav Inkluderer Controller type Model- unitSize
10326924 230 V, 50/60 Hz (EU) Med Rotor FA-45-30-11 inkl. rotorlåg Drejeknap Centrifuge 5430, drejeknapper Hver
10091594 230 V, 50/60 Hz (EU) Uden rotor Tastatur Centrifuge 5430, drejeknapper Hver
10329443 230 V/50-60 Hz (EU) Uden rotor Drejeknap Centrifuge 5430 R (EU-IVD) Hver
15825073 230 V, 50/60 Hz (EU) Med Rotor FA-45-30-11 inkl. rotorlåg Tastatur Centrifuge 5430 R, tastatur 1 sæt
15845073 230 V, 50/60 Hz (EU) Uden rotor Tastatur Centrifuge 5430 R, drejeknapper Hver
15865073 230 V, 50/60 Hz (EU) Med Rotor FA-45-30-11 inkl. rotorlåg Drejeknap Centrifuge 5430 R, tastatur 1 sæt
15885073 230 V, 50/60 Hz (EU) Uden rotor Drejeknap Centrifuge 5430 R, drejeknapper Hver
15865063 230 V, 50/60 Hz (EU) Med Rotor FA-45-30-11 inkl. rotorlåg Tastatur Centrifuge 5430, tastatur 1 sæt
15845063 230 V, 50/60 Hz (EU) Uden rotor Tastatur Centrifuge 5430, tastatur Hver
16692832 230 V, 50/60 Hz (EU) Med Rotor A-2-MTP Drejeknap Centrifuge 5430, drejeknapper -
15885063 230 V, 50/60 Hz (EU) Med Rotor FA-45-30-11 inkl. rotorlåg Drejeknap Centrifuge 5430, tastatur 1 sæt
15805073 230 V, 50/60 Hz (EU) Uden rotor Drejeknap Centrifuge 5430, drejeknapper Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Product Code. 10326924 Supplier Eppendorf™ Supplier No. 5427000410
Discount Lab Supplies
Brug rabatkode 28170
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Add to basket
Add to basket
Den unikke cross-over Eppendorf-centrifuge 5430 R kombinerer det lille fodaftryk af en mikrocentrifuge med alsidigheden af en universalcentrifuge. De er ekstremt kompakte og kan rumme rotorer til mikroplader og 15/50 ml koniske rør samt Eppendorf-rør og PCR-strips.
  • Maks. rotorkapacitet: 48 x 1,5/2,0 mL, 6 x 50 mL, 2 x MTP
  • Maks. hastighed: 30.130 x g (17.500 o/min.)
  • Bemærkelsesværdig alsidighed med 12 forskellige rotorer
  • Blødt låg, som kan åbnes med én finger for ergonomisk betjening
  • Menudrevet, flersproget betjeningsmenu (engelsk, tysk, fransk, spansk) med stort baggrundsbelyst display
  • 5 programtaster for nem adgang til rutineprogrammer
  • Gemmer op til 50 brugerdefinerede programmer
  • Automatisk rotorgenkendelse og ubalancedetektion for maksimeret driftssikkerhed
  • Eppendorf QuickLock™ – System til hurtig åbning og lukning af rotorlåget
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen 30 x 1.5/2 mL
Maks. RCF 30,130 x g
Kølet Nej
Højde (engelsk) Udvendig 9,8 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 25 cm
Støjniveau <58 dB(A) med Rotor F-45-30-11
Sikkerhedsfunktioner Låglås, stålpansret sikkerhedskammer, visningsport for hastighedsvalidering, lågnødudløsning, automatisk rotorgenkendelse, certificeret aerosoltætte rotorlåg, automatisk ubalancedetektion
Stopur 30 sek. til 99:59 timer, med kontinuerlig kørselsfunktion
Bredde (engelsk) Udvendig 11,2 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 34 cm
Watt 475 W
Certificeringer/compliance UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre
Inkluderer Med Rotor FA-45-30-11 inkl. rotorlåg
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Controller type Drejeknap
Dybde (metrisk) 420 mm
Ventileret Ja
Nettovægt 63.8 lb. (29 kg)
Køretid 30 sek. til 9 timer 59 min.
Standarder EN ISO 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-1, EN ISO 18113-3, EN ISO 15223-1, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 55011, EN 61326-1, EN 50581 (se manualen for flere detaljer)
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 230 V
Model- Centrifuge 5430, drejeknapper
Display Type Stor, kraftigt oplyst LCD-skærm
Produkttype Centrifuger
Temperaturområde (metrisk) 2 °C til 40 °C