Beskrivelse
Præcisionsboringet glaskapillarrør er toppet med en dispenseringspære.
- Kapillærvirkningen fører væsken op gennem røret.
- Klem pæren for at frigive væske.
- Nøjagtig til ±1% af den angivne lydstyrke.
- Hver pakke indeholder én pæreenhed og 100 engangstuber.
- Forsendelsesvægt 1 lb. (0,5 kg).
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 0,25 μl |
| Mængde | 100/Pk. |