Få mere at vide
Masterflex™ Microbore PTFE Tubing Assortment Pack
Artikelnummer. 12519717
Samlet længde (engelsk):
100 fod
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12519717
Brand: Masterflex™ 0641760
Use this translucent tubing in extreme temperatures and in harsh chemical environments
  • Microbore PTFE tubing
  • 5 different sizes of microbore tubing in 100 ft. rolls
  • ( One 100 ft. (30.4m) roll each of 06417-11, -21, -31, -41, and -51 (500 ft. [152.4m] total)
  • Chemically inert
  • Low permeability
  • Lowest friction coefficient of any tubing
  • Temperature range is -400 to +500deg;F (-240 to 260deg;C)
  • Melts at 620deg;F (327deg;C)
  • Tensile strength is 2500 to 4000psi
  • PTFE tubing resin is UL-recognized and complies with FDA (21 CFR 177.1550) and USP Class VI requirements
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Materiale PTFE
Samlet længde (engelsk) 100 fod
Samlet længde (metrisk) 5 x 30.5 m
Min. Driftstemperatur (engelsk) -400°F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -240°C
Emballagemængde 500 ft.
Steriliseringsmetode Autoclave or Ethylene Oxide
Farve Translucent
Maksimalt tryk 4,000 psi
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 500°F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260°C
Produkttype Microbore PTFE Tubing