Få mere at vide
Ismatec™ Platinhærdet silikone Microbore 2-Stop rørsæt
Artikelnummer. p-9016006
Diameter (metrisk) Indvendig:
2,06 mm
2,79 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3,76 mm
4,49 mm
Flowhastighed:
130 ml/min.
200 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 11705159
Brand: Ismatec™ 0642142
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg størrelse og formulering, der passer til din flowhastighed og påføringsbehov.
  • Kompatibel med Masterflex L/S Flerkanals pumpehoved, små patroner
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
  • Regulatoriske godkendelser, der matcher din unikke applikation
  • Altid på lager, —de fleste formuleringer og størrelser, der kan sendes samme dag
Tekniske data
Oversigt Microbore 2-Stop rørsæt, silikone (platinhærdet); 2,06 mm ID. Pk af 6.
Diameter (engelsk) Indre 0,081 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 2,06 mm
Diameter (engelsk) Ydre 0,147 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 3,76 mm
Samlet længde (engelsk) 1.25 ft.
Samlet længde (metrisk) 0.38 m
Slangestørrelse 42
Flowhastighed 130 ml/min.
Slange Barb 3/32 tommer. Slanger
Maksimalt tryk 25,3 psi