Få mere at vide
Ismatec™ Platinhærdet silikone Microbore 2-Stop rørsæt
Diameter (metrisk) Indvendig:
2,06 mm
2,79 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3,76 mm
4,49 mm
Flowhastighed:
130 ml/min.
200 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Kompatibel med Masterflex L/S Flerkanals pumpehoved, små patroner
- Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
- Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
- Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
- Regulatoriske godkendelser, der matcher din unikke applikation
- Altid på lager, —de fleste formuleringer og størrelser, der kan sendes samme dag
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Microbore 2-Stop rørsæt, silikone (platinhærdet); 2,06 mm ID. Pk af 6. |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,081 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2,06 mm |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,147 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 3,76 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 1.25 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 0.38 m |
| Slangestørrelse | 42 |
| Flowhastighed | 130 ml/min. |
| Slange Barb | 3/32 tommer. Slanger |
| Vis mere |