Få mere at vide
Ismatec™ Santoprene™ Microbore 2-Stop rørsæt
Slangestørrelse:
12
26
42
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Kompatibel med Masterflex L/S Flerkanals pumpehoved, små patroner
- Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
- Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
- Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
- Regulatoriske godkendelser, der matcher din unikke applikation
- Altid på lager, —de fleste formuleringer og størrelser, der kan sendes samme dag
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Microbore 2-Stop rørsæt, Santoprene; 0,25 mm ID. Pk af 12. |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,0098 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Materiale | Santoprene |
| Samlet længde (engelsk) | 1.25 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 0.38 m |
| Emballagemængde | 12 pakke |
| Slangestørrelse | 12 |
| Flowhastighed | 1,65 ml/min. |
| Maksimalt tryk | 25,3 psi |