Få mere at vide
Ismatec™ Santoprene™ Microbore 2-Stop rørsæt
Artikelnummer. 12343760
Slangestørrelse:
12
26
42
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 12343760
Brand: Ismatec™ 0643112
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg størrelse og formulering, der passer til din flowhastighed og påføringsbehov.
  • Kompatibel med Masterflex L/S Flerkanals pumpehoved, små patroner
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
  • Regulatoriske godkendelser, der matcher din unikke applikation
  • Altid på lager, —de fleste formuleringer og størrelser, der kan sendes samme dag
Tekniske data
Oversigt Microbore 2-Stop rørsæt, Santoprene; 0,25 mm ID. Pk af 12.
Diameter (engelsk) Indre 0,0098 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Materiale Santoprene
Samlet længde (engelsk) 1.25 ft.
Samlet længde (metrisk) 0.38 m
Emballagemængde 12 pakke
Slangestørrelse 12
Flowhastighed 1,65 ml/min.
Maksimalt tryk 25,3 psi