Få mere at vide
Fisherbrand™ Microbead sterilisator
Artikelnummer. p-8575007 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
150 g
300 g
Model-:
Høj mikroperlesterilisator, 230V
Mikroperlesterilisator, 230V
Elektriske krav:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16391328
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til sterilisering af små forskningsværktøjer inklusive pincet, sakse, skalpeller osv. Eliminerer faren for åben ild ved at opvarme medfølgende glasperler til 300 C, °hvilket eliminerer bakterier, sporer og andre mikroorganismer.
  • Digital styring, op til 300 °C
  • Steriliserer pincet, nåle og andre værktøjer
  • Kammertemperaturen ses på et stort LCD-kontrolpanel: Ydre kabinet forbliver køligt at røre ved
  • Sikker til brug i emhætter
  • Medfølgende sikkerhedsafdækning giver energi og reducerer varme/rampehastigheden
  • Glasperler medfølger
  • Digital styring, op til 300 °C
  • Steriliserer pincet, nåle og andre værktøjer
  • Kammertemperaturen ses på et stort LCD-kontrolpanel: Ydre kabinet forbliver køligt at røre ved
  • Sikker til brug i emhætter
  • Medfølgende sikkerhedsafdækning giver energi og reducerer varme/rampehastigheden
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Farve Grå, blå accenter
Kapacitet (engelsk) 5,3 oz.
Kapacitet (metrisk) 150 g
Diameter (engelsk) kammer 1,6 tommer.
Diameter (metrisk) kammer 40 mm
Til brug med (applikation) Mikroperler i glas
Til brug med (udstyr) Små forskningsværktøjer
Længde (engelsk) 5,5''
Højde (engelsk) Udvendig 6,1 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 15.5 cm
Længde (metrisk) 14.5 cm
Model- Mikroperlesterilisator, 230V
Produkttype Sterilisator
Temperatur (engelsk) 34 °F til 572 °F
Temperatur (metrisk) 100 °C til 300 °C
Vægt (engelsk) 4.4 lb.
Vægt (metrisk) 2 kg
Elektriske krav 230 V
Højde (metrisk) kammer 80 mm
Højde (engelsk) kammer 3,15 tommer.
Inkluderer 1000 g glasperler
Materiale Aluminium med betjeningspanel i plast
Spænding 230 V
Watt 120 w