Få mere at vide
Fisherbrand™ Microbead sterilisator
Artikelnummer. 16381328 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
150 g
300 g
Model-:
Høj mikroperlesterilisator
Mikroperlesterilisator
Elektriske krav:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Model- Elektriske krav Pakningsstørrelse
16381328 300 g Høj mikroperlesterilisator 230 V -
16391328 150 g Mikroperlesterilisator 230 V Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16381328
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4605.00 DKK
    4114.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 490.59 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til sterilisering af små forskningsværktøjer inklusive pincet, sakse, skalpeller osv. Eliminerer faren for åben ild ved at opvarme medfølgende glasperler til 300 C, °hvilket eliminerer bakterier, sporer og andre mikroorganismer.
  • Digital styring, op til 300 °C
  • Steriliserer pincet, nåle og andre værktøjer
  • Kammertemperaturen ses på et stort LCD-kontrolpanel: Ydre kabinet forbliver køligt at røre ved
  • Sikker til brug i emhætter
  • Medfølgende sikkerhedsafdækning giver energi og reducerer varme/rampehastigheden
  • Glasperler medfølger
  • Digital styring, op til 300 °C
  • Steriliserer pincet, nåle og andre værktøjer
  • Kammertemperaturen ses på et stort LCD-kontrolpanel: Ydre kabinet forbliver køligt at røre ved
  • Sikker til brug i emhætter
  • Medfølgende sikkerhedsafdækning giver energi og reducerer varme/rampehastigheden
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Farve Grå, blå accenter
Kapacitet (engelsk) 11 oz.
Kapacitet (metrisk) 300 g
Dybde (metrisk) kammer 19 cm
Diameter (engelsk) kammer 1,6 tommer
Dybde (engelsk) kammer 7,5 tommer
Diameter (metrisk) kammer 40 mm
Til brug med (applikation) Mikroperler i glas
Til brug med (udstyr) Høje forskningsværktøjer
Længde (engelsk) 5,5 tommer
Højde (engelsk) Udvendig 8,5 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 21.5 cm
Længde (metrisk) 14.5 cm
Model- Høj mikroperlesterilisator
Produkttype Sterilisator
Temperatur (engelsk) 34 °F til 572 °F
Temperatur (metrisk) 100 °C til 300 °C
Vægt (engelsk) 5.5 lb.
Vægt (metrisk) 2.5 kg
Elektriske krav 230 V
Højde (metrisk) kammer 140 mm
Inkluderer 1000 g glasperler
Materiale Aluminium med betjeningspanel i plast
Spænding 230 V