Få mere at vide
Cytiva Microarray Hybridization Solution v2.0
Artikelnummer. 10762047 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 stk
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10762047
Brand: Cytiva RPK0325
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruger en blanding af proprietære komponenter til at levere kvalitetsautomatiserede og manuelle objektglashybridiseringer. Cytiva Microarray Hybridization Solution v2.0 indeholder hybridiseringshastighedsforstærkere, der forbedrer detektionen af sjældne mål, plus blokerende midler, der minimerer uspecifik baggrund.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 stk