Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ TriFlex 96-brønds PCR-reaktionsplade
Beskrivelse
Pladen indeholder tre identiske 32-brønds pladesegmenter forbundet med dobbelte sideflige, der kan bruges som en enkelt 96-brønds plade eller opdelt i 32-brønds plader til mindre eksperimenter.
• Alsidigt format fungerer med standard 96-brønds og 3x32-brønds termiske blokke
• Reducer spild fra mindre eksperimenter med individuelle 32-brøndsplader
• Nem håndtering og mærkning med halvskørte sidefaner
• Alfanumerisk mærkning på hvert pladesegment med 32 brønde for nem brøndidentifikation
• Certificeret fri for DNA-, RNase- og PCR-
hæmmere MicroAmp TriFlex 96-Well PCR Reaction Plate tilbyder den samme tyndvæggede konstruktion som alle andre MicroAmp plast, hvilket muliggør fremragende varmeoverførsel fra termisk blok til prøve og er valideret med Applied Biosystems PCR termiske cykler for optimal pasform og ydeevne. Reducer spild fra mindre eksperimenter ved at bruge de dobbelte sidetapper, der er nemme at rive af, til at adskille 96-brøndspladen i individuelle 32-brøndsplader. MicroAmp 32-brønds klar klæbende film er også tilgængelig til brug med 32-brønds pladesegmenter.
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Certificeringer/compliance | Certificeret DNA/RNase-fri |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Emballage | 20 plader |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Farve | Optisk |
| Produkttype | Mikroplade |
| Til brug med (udstyr) | MiniAmp™ Plus Thermal Cycler, MiniAmp™ Thermal Cycler, SimpliAmp™ Thermal Cycler, Veriti™ Thermal CyclerGeneAmp 9700, Veriti™ Thermal Cycler, ProFlex™ PCR System, 2720 Thermal Cycler, Veriti™ Dx termisk cyklus |
| Nederdel stil | Semi |
| Materiale | Polypropylen |
| Vis mere |