Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ TriFlex 3 x 32-brønds PCR-reaktionsplade
Artikelnummer. 15835066 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
nr. pr. pakke:
20 plader
5
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. nr. pr. pakke Pakningsstørrelse
15835066 20 plader Hver
15818561 5 Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15835066 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A32811
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til brug med Applied Biosystems™ ProFlex™ 3 x 32-brønds PCR-system, (kat. nr. 4484073) og alle Applied Biosystems standard 96-brønds termiske cyklere
  • Tilbyder samme tyndvæggede konstruktion til varmeoverførsel fra termisk blok til prøve
  • Valideret med Applied BiosystemsTM PCR termiske cyklere for optimal pasform og ydeevne
  • Dobbelte sideflige, der er nemme at rive af, til nem adskillelse i tre individuelle 32-brøndsplader
  • Halvskørt for nem håndtering og mærkning
  • Certificeret human DNA-, DNase- og RNase-fri
  • Standard μ250 L arbejdsvolumen, med 300 μL maksimal brøndvolumen, når den bruges med klæbende film
  • Alfanumerisk mærkning på hver 32-brønds plade for nem brøndidentifikation
  • 32-brønds klæbende forsegling (MicroAmpTM 32-Well Clear Adhesive Film) tilgængelig for effektiv pladeforsegling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Emballage 20 plader
Produktlinje MicroAmp
Farve Optisk
Produkttype Mikroplade
Til brug med (udstyr) Termocykler, genetisk analysator, DNA-analysator
Nederdel stil Semi
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 0.3 mL
Antal Wells 32, 96
Volumen (metrisk) Virker 0.2 mL
nr. pr. pakke 20 plader
Mængde 20 plader