Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 32-brønds klar klæbende film
Artikelnummer. 15845066 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
100 film
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
15845066 100 film Hver
1 options
Artikelnummer. 15845066 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A32812
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med MicroAmp™ TriFlex 3 x 32-brønds PCR-reaktionsplade
  • Let at påføre og fjerne - blot pil bagsiden af og påfør fast på 32-brønds plade
  • Giver et alternativ til hættestrips og forsegler 32-brønds prøver sikkert for at forhindre prøvefordampning og brønd til brønd kontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Polyethylen
Antal Wells 32
Mængde 100 film
Til brug med (udstyr) MicroAmp TriFlex 3 x 32-brønds PCR-reaktionsplade
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produkttype Film, segl eller applikator
Produktlinje MicroAmp
Pladekompatibilitet 32-brønds plade