Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optiske 96-brønds GPLE-reaktionsplader med stregkode
Shop All Applied Biosystems ProductsDescription
- Applied Biosystems MicroAmp Optiske 96-brønds GPLE-reaktionsplader med stregkode er valideret og testet for optimal pasform og ydeevne på Applied Biosystems standard (0,2 mL) 96-brønds termiske cykler, 0,2 mL real-time PCR-instrumenter og genetiske analysatorer.
- Funktioner af MicroAmp Optiske 96-brønds GPLE-reaktionsplader inkluderer:
- Hvert parti er certificeret DNA-, RNase- og PCR-hæmmerfri
- Mærket“ Til laboratoriebrug”
- Optimeret til ydeevne med Applied Biosystems instrumenter
- Fremragende varmeoverførsel fra termisk blok til prøve med tyndvæggede polypropylenbrønde
- Hævet dæk til effektiv pladeforsegling for at hjælpe med at forhindre fordampning og minimere forurening
- MicroAmp Optiske 96-brønds reaktionsplader er konstrueret af et enkelt stift stykke polypropylen og inkluderer et hævet dæk til effektiv pladeforsegling.
- De tyndvæggede polypropylenbrønde giver fremragende varmeoverførsel fra den termiske blok til prøven for hurtig, effektiv PCR-amplifikation.
- Disse MicroAmp Optiske 96-brønds reaktionsplader indeholder en enkelt stregkode (inklusive en stregkode, der kan læses af mennesker) på den sydlige (række H1-H12) side af pladen.
- Med General Purpose Lab Equipment (GPLE) plast er hvert parti reaktionsplader certificeret i en ISO 13485-registreret facilitet skal være fri for DNA-, RNase- og PCR-hæmmere. GPLE-plast er ideelt til brug i diagnostiske procedurer.
Specifications
Specifications
| Stregkode | Inkluderer stregkode |
| Certificeringer/compliance | Certificeret DNA/RNase-fri |
| Emballage | 10 plader |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Farve | Optisk |
| Produkttype | Mikroplade |
| Til brug med (udstyr) | Termocykler, genetisk analysator, DNA-analysator |
| Nederdel stil | Semi |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 96 |
| Show More |