Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 8-rørsstrimmel med påsatte kuplede hætter, 0,2 ml
Artikelnummer. 15505219
Skift visning
Mængde:
125 strimler
Pakningsstørrelse:
125 strimler
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15505219 125 strimler 125 strimler
1 options
Artikelnummer. 15505219 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A30589
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
8-rørsstrimlen Applied Biosystems MicroAmp med påsatte kuppelformet kondensatorer er designet til at passe i Applied Biosystems PCR-termiske cykler.
8-rørsstrimlen Applied Biosystems MicroAmp med påsatte kuppelformet kondensatorer er designet til at passe i Applied Biosystems PCR-termiske cykler. Rørstrimlen har individuelt monterede kuppelformede, dobbelte store endeflipper –og graderede 20-L μ markører på hvert rør for at forhindre krydskontaminering, pipetteringsfejl og fejl i prøveidentifikation.
Funktioner
  • Stribe af 8 rør med tilsluttede kuppelformede, der åbner og lukker uafhængigt for at forhindre forurening og fordampning
  • Vinklede kondensatorer, der giver effektiv placering af rørstrimler i racks og termiske cyklerblokke
  • Ætset En –H-bogstavsmærkning på individuelle rør, som er synlig, når hætterne er åbne eller lukkede
  • Udvidet mærkningsområde—med to endefaner for korrekt mærkning og nem håndtering
  • Graderede 20-L μ målemarkører på hvert rør til visuel volumenverifikation
Bemærk
Eksperimenter med en eller to 8-rørstrimler med påmonterede låg kræver blanke rørstrimler for at balancere lågtrykket på blokken eller brug af 96-brønds bakke/retainer-sættet MicroAmp (Kat. Nr. 4381850) (kun nederste del af bakken).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/Rnase fri
Farve Neutral
Oversigt A30589
Volumen (metrisk) Virker 0.2 mL
Volumen (metrisk) 0.25 mL
Mængde 125 strimler
Til brug med (udstyr) Termiske cyklere
Produktlinje MicroAmp
Materiale Polypropylen
Indhold og opbevaring 125 rørstrimler, opbevares ved stuetemperatur
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Lukketype Hvælvet kasket
Antal Wells 96
Format 125 Striprør med påsatte hætter
Produkttype 8-stavs rør