Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ GPLE klæbende filmapplikatorer
Beskrivelse
Brug en Applied Biosystems MicroAmp GPLE klæbende filmapplikator til at danne en tæt forsegling mellem en mikroplade og en klæbende film. Hver batch af disse General Purpose Laboratory Equipment (GPLE) applikatorer fremstilles på et ISO-registreret anlæg.
Lav en tæt forsegling
MicroAmp GPLE Adhesive Film Applicator gør det muligt at påføre et ergonomisk tryk på en klæbende film på en mikroplade for at danne en tæt forsegling og minimere luftbobler. Denne tætte forsegling kan hjælpe med at forhindre forurening fra brønd til brønd og tab af prøver.
Hurtigt og nemt
Brug MicroAmp GPLE Adhesive Film Applicator til at fremskynde processen med at forsegle flere mikroplader. Dette værktøj er designet efter mikropladens dimensioner, så du hurtigt kan forsegle en mikroplade. Den robuste, proprietære plastik kan bruges konstant, så du kan udføre store screening-applikationer.
Bemærk: Se brugermanual eller pakkeindlæg for information om begrænset mærkningslicens og varemærker.
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | MicroAmp |
| Farve | Grå |
| Materiale | Polyethylen |
| nr. pr. pakke | 5 applikatorer |
| Produkttype | Film-, folie- eller forseglingsapplikator |
| Mængde | 5 applikatorer |
Til laboratoriebrug