Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Hurtige optiske 96-brønds GPLE-reaktionsplader
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
- Applied Biosystems MicroAmp Hurtige optiske 96-brønds GPLE-reaktionsplader er valideret og testet for optimal pasform og ydeevne på Applied Biosystems Hurtige termiske cyklere, 0,1 mL real-time PCR-instrumenter og genetiske analysatorer.
- Funktioner af MicroAmp Hurtige optiske 96-brønds GPLE-reaktionsplader inkluderer:
- Hvert parti er certificeret DNA-, RNase- og PCR-hæmmerfri
- Mærket“ Til laboratoriebrug”
- Optimeret til ydeevne med Applied Biosystems instrumenter
- Fremragende varmeoverførsel fra termisk blok til prøve med tyndvæggede polypropylenbrønde
- Hævet dæk til effektiv pladeforsegling for at hjælpe med at forhindre fordampning og minimere forurening
- MicroAmp Hurtige optiske 96-brønds reaktionsplader er konstrueret af et enkelt stift stykke polypropylen og inkluderer et hævet dæk til effektiv pladeforsegling. De tyndvæggede polypropylenbrønde giver fremragende varmeoverførsel fra den termiske blok til prøven for hurtig, effektiv PCR-amplifikation.
- Hurtig PCR-plast er generelt påkrævet til hurtige termiske blokke, som reducerer PCR-reaktionstiden fra to timer til så lidt som 25 minutter. Hurtige plader rummer mindre volumener (0,1 ml) end standard (0,2 ml) plader. Den lave profil af disse plader minimerer luftrummet over reaktionen, hvilket hjælper med at reducere virkningerne af fordampning og forbedre den termiske ledningsevne.
- Med General Purpose Lab Equipment (GPLE) plast er hvert parti reaktionsplader certificeret i en ISO 13485-registreret facilitet skal være fri for DNA-, RNase- og PCR-hæmmere. GPLE-plast er ideelt til brug i diagnostiske procedurer.
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Certificeringer/compliance | Certificeret DNA/RNase-fri |
| Emballage | 10 plader |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Farve | Optisk |
| Produkttype | Mikroplade |
| Til brug med (udstyr) | Termocykler, genetisk analysator, DNA-analysator |
| Nederdel stil | Semi |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 96 |
| Vis mere |