Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optiske 96-brønds fuldskørte plader med stregkode, klar
Artikelnummer. p-7181553 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
50 plader
500 plader
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 50
Artikelnummer. 15942721
Brand: Applied Biosystems™ A31728
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optisk 96-Well Full-Skirted Plate er optimalt designet til brug med Applied Biosystems™ Automated Thermal Cycler (ATC).
Disse reaktionsplader med fuld skørt er fremstillet ved hjælp af en holdbar polycarbonatramme, hvilket gør dem ideelle til nem håndtering med robotarme og andre automatiserede systemfunktioner. Pladens tyndvæggede konstruktion giver mulighed for effektiv varmeoverførsel og optimal pasform i termiske cyklerblokke. Den sorte alfanumeriske mærkning giver letlæselig brøndidentifikation under prøveforberedelse. De MicroAmp EnduraPlate Optisk 96-brønds fuldskørt plade er den eneste 96-brønds plade, der anbefales til brug med den automatiske termiske cykler (ATC) i den automatiserede PCR-workflowproces.
Nøglefunktioner omfatter:
• Designet udelukkende til brug med Automated Thermal Cycler (ATC) (kat. nr. A31486)
• Fuldskørt polykarbonatramme til nem robothåndtering og pladestabling/påfyldning
• 3-vejs stregkoder på alfa, modsatte alfa og modsatte numeriske sider for at forbedre pladelæsningseffektiviteten
• Konstrueret til ANSI/SBS standard, velegnet til højkapacitetslaboratorier og automatiserede arbejdsprocesser
• Certificeret fri for DNA-, RNase- og PCR-hæmmere
• Fås i flere farver for nem organisering af laboratorieanalyser
• Fremragende mekanisk stabilitet og fladhed til dine komplette automatiserede workflowbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Inkluderer stregkode
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Emballage 50 plader
Produktlinje MicroAmp
Farve Klar, Optisk
Produkttype Mikroplade
Til brug med (udstyr) Termocykler, genetisk analysator, DNA-analysator
Nederdel stil Med krave
Materiale Polycarbonat, Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 0.2 mL
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 0.1 mL
Samlet volumen (metrisk) Well 0.2 mL
Mængde 50 plader