Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optiske 96-brønds fuldskørte plader med stregkode, blå
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Disse reaktionsplader med fuld skørt er fremstillet ved hjælp af en holdbar polycarbonatramme, hvilket gør dem ideelle til nem håndtering med robotarme og andre automatiserede systemfunktioner. Pladens tyndvæggede konstruktion giver mulighed for effektiv varmeoverførsel og optimal pasform i termiske cyklerblokke. Den sorte alfanumeriske mærkning giver letlæselig brøndidentifikation under prøveforberedelse. De MicroAmp EnduraPlate Optisk 96-brønds fuldskørt plade er den eneste 96-brønds plade, der anbefales til brug med den automatiske termiske cykler (ATC) i den automatiserede PCR-workflowproces.
Nøglefunktioner omfatter:
• Designet udelukkende til brug med Automated Thermal Cycler (ATC) (kat. nr. A31486)
• Fuldskørt polykarbonatramme til nem robothåndtering og pladestabling/påfyldning
• 3-vejs stregkoder på alfa, modsatte alfa og modsatte numeriske sider for at forbedre pladelæsningseffektiviteten
• Konstrueret til ANSI/SBS standard, velegnet til højkapacitetslaboratorier og automatiserede arbejdsprocesser
• Certificeret fri for DNA-, RNase- og PCR-hæmmere
• Fås i flere farver for nem organisering af laboratorieanalyser
• Fremragende mekanisk stabilitet og fladhed til dine komplette automatiserede workflowbehov
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Inkluderer stregkode |
| Certificeringer/compliance | Certificeret DNA/RNase-fri |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Emballage | 50 plader |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Farve | Optisk, Blå |
| Produkttype | Mikroplade |
| Til brug med (udstyr) | Termocykler, genetisk analysator, DNA-analysator |
| Nederdel stil | Med krave |
| Materiale | Polycarbonat, Polypropylen |
| Vis mere |