Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optiske 96-brønds hurtige klare reaktionsplader
Artikelnummer. 16418989 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
20 plader
Artikelnummer. Mængde
16418989 20 plader
1 options
Artikelnummer. 16418989 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A36930
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
MicroAmp™ EnduraPlate™ Optiske 96-brønds hurtige klare reaktionsplader tilbyder fremragende PCR- eller qPCR-ydelse for at imødekomme dine eksperimentelle behov.
EnduraPlate™ plast forbrugsvarer er valideret med Applied Biosystems™ instrumenter for optimal pasform og ydeevne. De er konstrueret efter ANSI/SBS-standarder og er velegnede til automatiserede arbejdsgange. MicroAmp™ EnduraPlate™ Optiske 96-brønds hurtige klare reaktionsplader er halvskørte og passer til lavprofil/hurtig (0,1 ml) 96-brønds termiske blokke.
  • Optimeret til ydeevne med Applied Biosystems™ instrumenter
  • Certificeret DNA-, RNase- og PCR-hæmmerfri
  • Konstrueret efter ANSI/SBS-standarder for kompatibilitet med højkapacitetslaboratorier og robothåndtering
  • Letlæselig sort brøndidentifikationstekst for at minimere pipeteringsfejl
EnduraPlate™ reaktionsplader bruger polypropylen til en tyndvægget konstruktion, der giver mulighed for en tæt pasform til termiske blokke med fremragende varmeoverførsel fra termoblokken til prøven, mens en polycarbonatramme giver mekanisk stabilitet, fladhed og holdbarhed, der er kompatibel med automatisering/robotik. Letlæselig, sort brøndidentifikationstekst hjælper med at minimere pipetteringsfejl og forbedrer prøveforberedelsen. MicroAmp™
EnduraPlate™ Optiske 96-brønds hurtige klare reaktionsplader leveres uden stregkoder, hvilket muliggør tilpasning med dine egne stregkoder. For en stregkodet version af dette produkt, se venligst MicroAmp™ EnduraPlate™ Optiske 96-brønds hurtige klare reaktionsplader med stregkode.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Emballage 20 plader
Produktlinje MicroAmp
Farve Optisk, Klar
Produkttype Mikroplade
Til brug med (udstyr) Termocykler, genetisk analysator, DNA-analysator
Nederdel stil Semi
Materiale Polycarbonat, Polypropylen
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 0.1 mL
Mængde 20 plader