Få mere at vide
MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Clear Reaction Plates, 20 plates MicroAmp™ EnduraPlate™ Optiske 96-brønds klare reaktionsplader
Artikelnummer. 16698853
Skift visning
Mængde:
20 plader
Artikelnummer. Mængde
16698853 20 plader
1 options
Artikelnummer. 16698853 Leverandør MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Clear Reaction Plates, 20 plates Leverandørnr. A36924
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
MicroAmp™ EnduraPlate™ Optiske 96-brønds klare reaktionsplader tilbyder fremragende PCR- eller qPCR-ydeevne for at opfylde dine eksperimentelle behov.
MicroAmp™ EnduraPlate™ Optiske 96-brønds klare reaktionsplader tilbyder fremragende PCR- eller qPCR-ydeevne for at opfylde dine eksperimentelle behov. EnduraPlate™ plast forbrugsvarer er valideret med Applied Biosystems™ instrumenter for optimal pasform og ydeevne. De er konstrueret efter ANSI/SBS-standarder og er velegnede til automatiserede arbejdsgange. MicroAmp™ EnduraPlate™ Optiske 96-brønds klare reaktionsplader er halvskørte og passer til standard (0,2 ml) 96-brønds termiske blokke.
  • Optimeret til ydeevne med Applied Biosystems instrumenter
  • Certificeret DNA-, RNase- og PCR-hæmmerfri
  • Konstrueret efter ANSI/SBS-standarder for kompatibilitet med højkapacitetslaboratorier og robothåndtering
  • Letlæselig sort brøndidentifikationstekst for at minimere pipeteringsfejl
EnduraPlate™ reaktionsplader bruger polypropylen til en tyndvægget konstruktion, der giver mulighed for en tæt pasform til termiske blokke med fremragende varmeoverførsel fra termoblokken til prøven, mens en polycarbonatramme giver mekanisk stabilitet, fladhed og holdbarhed, der er kompatibel med automatisering/robotik. Letlæselig, sort brøndidentifikationstekst hjælper med at minimere pipetteringsfejl og forbedrer prøveforberedelsen.
MicroAmp EnduraPlate™ Optiske 96-brønds klare reaktionsplader leveres uden stregkoder, hvilket muliggør tilpasning med dine egne stregkoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Emballage 20 plader
Produktlinje MicroAmp
Farve Optisk, Klar
Produkttype Mikroplade
Til brug med (udstyr) Termocykler, genetisk analysator, DNA-analysator
Nederdel stil Semi
Materiale Polycarbonat, Polypropylen
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 0.2 mL
Mængde 20 plader