Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Hætteinstallationsværktøj
Artikelnummer. 10746660 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 Værktøj
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10746660 1 Værktøj Hver
1 options
Artikelnummer. 10746660 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4330015
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MicroAmp™ Hætteinstallationsværktøj
De MicroAmp™ Cap Installing Tool hjælper dig med at installere strimler af MicroAmp™ hætter på MicroAmp™ reaktionsrør ⁄i et bakkeholdersæt eller 96-brønds reaktionsplade.
  • Fås i håndtagsstil
  • Forsegl 8 eller 12 hættestrips
  • Forsænket kop til at trykke hætter på rør
  • Praktisk værktøj sikrer korrekt tætning
    Tryk og forsegl hætter
    MicroAmp™ Cap Installation Tool gør det muligt at forsegle ergonomisk MicroAmp™ reaktionsrør og plader. Denne tætte forsegling vil forhindre brønd-til-brønd-kontamination og prøvetab.
    Brugt med
    MicroAmp™ Optisk 8-Cap Strip, MicroAmp™ Optisk 8-rørs strimmel, 0,2 ml, MicroAmp™ Optisk 96-brønds reaktionsplade med stregkode, MicroAmp™ Optisk 96-brønds reaktionsplade med stregkode.
    Bemærk: Kun til forskningsbrug. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Cap installation værktøj til MicroAmp plader, rør og hætter
    Format 12-hætte Strip, 8-hætte Strip
    Til brug med (udstyr) 2720 Thermal Cycler, 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, GeneAmp 9700, QuantStudio™ , SimpliAmp™ Thermal Cycler, StepOne™ , StepOnePlus™ , Veriti Dx Fast Thermal Cycler, Veriti Dx Thermal Cycler, Veriti Hurtig termisk cykler, Veriti Thermal Cycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA™ 7 System, ProFlex™ PCR system, ViiA™ 7 Dx Fast System, 7500 Fast Dx System, 2720 Thermal Cycler, ViiA™ 7 Hurtigt system, QuantStudio™ Dx
    Til brug med (applikation) Sequencing
    Produktlinje MicroAmp
    Produkttype Hætteinstallationsværktøj
    Mængde 1 Værktøj