Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 96-brønds reaktionsrør/bakke/holdersæt, 0,2 mL
Artikelnummer. p-7180349 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
100 forsamlinger
20 forsamlinger
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Artikelnummer. 10620616
Brand: Applied Biosystems™ 403083
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
20 MicroAmp 96-brønds-reaktionsrør/bakkeholdersæt.
Sættet indeholder MicroAmpreaction-rør uden hætter, der allerede er fyldt i en MicroAmp 96-brønds bakke/holder.
  • Fuldstændig formonteret for nemheds skyld
  • Fås i økonomiske 100-enheders bulkpakker
  • Ikke-steril og autoklaverbar
  • Større prøveens ensartethed
  • Bruges med alle instrumenter, der har opvarmede prøvedæksler for at eliminere kondensering og behovet for mineralolieoverlejring
  • Proprietære MicroAmpreaction-rør er afgørende for højtydende PCR og sikrer størst temperatur- og amplifikationsensartethed for prøver
  • MicroAmp 96-brønds reaktionsrør/bakke/holdersæt kræver hætter eller hele pladedæksler for at forsegle rør
Se brugervejledningen eller indlægssedlen for begrænset etiketlicens og varemærkeoplysninger.
PCR, PCR og Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Indhold og opbevaring Indeholder 20 MicroAmp™ 96-⁄brønds-reaktionsrørsholdersæt. Opbevares ved stuetemperatur.
Produktlinje MicroAmp
Farve Neutral
Produkttype 96-brønds reaktionsrør/bakke/holdersæt
Til brug med (udstyr) 2720 Thermal Cycler, 7000 System, AB 2720 Thermal Cycler, GeneAmp 9700, 2720 Thermal Cycler
Til brug med (applikation) PCR
Pladekompatibilitet 96-brøndsplade
Mængde 20 forsamlinger