Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 96-brønds reaktionsrør/bakke/holdersæt, 0,2 mL
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Indeholder
20 MicroAmp 96-brønds-reaktionsrør/bakkeholdersæt.
Sættet indeholder MicroAmpreaction-rør uden hætter, der allerede er fyldt i en MicroAmp 96-brønds bakke/holder.
- Fuldstændig formonteret for nemheds skyld
- Fås i økonomiske 100-enheders bulkpakker
- Ikke-steril og autoklaverbar
- Større prøveens ensartethed
- Bruges med alle instrumenter, der har opvarmede prøvedæksler for at eliminere kondensering og behovet for mineralolieoverlejring
- Proprietære MicroAmpreaction-rør er afgørende for højtydende PCR og sikrer størst temperatur- og amplifikationsensartethed for prøver
- MicroAmp 96-brønds reaktionsrør/bakke/holdersæt kræver hætter eller hele pladedæksler for at forsegle rør
Se brugervejledningen eller indlægssedlen for begrænset etiketlicens og varemærkeoplysninger.
PCR, PCR og Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Certificeret DNA/RNase-fri |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 20 MicroAmp™ 96-⁄brønds-reaktionsrørsholdersæt. Opbevares ved stuetemperatur. |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Farve | Neutral |
| Produkttype | 96-brønds reaktionsrør/bakke/holdersæt |
| Til brug med (udstyr) | 2720 Thermal Cycler, 7000 System, AB 2720 Thermal Cycler, GeneAmp 9700, 2720 Thermal Cycler |
| Til brug med (applikation) | PCR |
| Pladekompatibilitet | 96-brøndsplade |
| Mængde | 20 forsamlinger |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |