Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 96-brønds reaktionsrør/bakke/holdersæt, 0,2 mL
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
100 forsamlinger
20 forsamlinger
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Beskrivelse
Indeholder
Indeholder 100 MicroAmp 96-brønds-reaktionsrør/bakkeholdersæt. Opbevares ved stuetemperatur.
Kræver
Hætter eller helpladedæksler til at forsegle rør
Optimalt designet til præcis PCR på Applied Biosystems 0,2 ml termiske cykler.
- Økonomiske 100-enheder bulkpakker
- Ikke-steril og autoklaverbar
- Bruges sammen med alle instrumenter, der har opvarmede prøvedæksler for at eliminere kondens og behovet for et mineralolieovertræk
- Proprietær MicroAmp Reaktionsrør er afgørende for højtydende PCR og sikrer den største temperatur- og amplifikationsensartethed for prøver
Se brugervejledningen eller indlægssedlen for begrænset etiketlicens og varemærkeoplysninger.
PCR, PCR og Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder 100 MicroAmp™ 96-⁄brønds-reaktionsrørsholdersæt. Opbevares ved stuetemperatur. |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Farve | Neutral |
| Produkttype | 96-brønds reaktionsrør/bakke/holdersæt |
| Til brug med (udstyr) | 2720 Thermal Cycler, 6100 Thermal Cycler, GeneAmp 9700, 2720 Thermal Cycler |
| Pladekompatibilitet | 96-brøndsplade |
| Mængde | 100 forsamlinger |