Tekniske data
| Certificeringer/compliance | REACH og RoHS |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 500μ L |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Båd |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | Ubehandlet |
| Vis mere |