Få mere at vide
Biochrom Micro-Volume Cuvette
Til brug med (udstyr):
15 mm BH-spektorfotometre
8,5 mm BH-spektrofotometre
Stilængde:
0,125 mm
0,2 mm
0,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Exceptional measurement accuracy
- Wide measurement range - no more changing pathlengths
- Use only 1 μL of preicous sample
- Simple to use and clean
- Easy to check for sample impurities such as bubbles or dust
- Compatible with most standatd UV-Visible Sprectrophotometer
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Micro-Volume Cuvette with 0.125 mm Pathlength for 8.5 mm Beam Height Spectrophotometers |
| Dimensioner (L x B x H) | 12.5 x 12.5 x 61.0 mm |
| Type | Microvolume Cuvette |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (applikation) | Life Science |
| Til brug med (udstyr) | 8,5 mm BH-spektrofotometre |
| Holder | Liquid samples |
| Stilængde | 0,125 mm |
| Form | Rektangulær |
Må kun bruges til undersøgelsesformål.