Få mere at vide
SI Analytics™ Mikro-Ubbelohde viskosimeter
Artikelnummer. p-7160707 Shop alle SI Analytics produkter
Viskositetsområde:
4 til 60 cSt
40 til 800 cSt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10632441
Brand: SI Analytics™ 285401025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SI Analytics™ Micro-Ubbelohde viskosimeter har et ophængt kugleniveau til bestemmelse af absolut og relativ kinematisk viskositet af væsker med newtonsk strømningsadfærd.
  • Kalibreret, med konstant, til manuel måling
  • Ideel til manuel måling af transparente væsker, skummende væsker, væskeblandinger med meget flygtige komponenter, minimale målestof og/eller skyllemiddelmængder og høj- eller lavtemperaturmålinger
  • Leveres med producentcertifikat i henhold til DIN 55 350, del 18
  • Alle viskosimeter er forsynet med ringmærker
  • På grund af deres design er disse viskosimeter særligt velegnede til måling af små væskemængder og til særligt korte driftstider
  • Dette sikrer, at viskosimeter til automatiske målinger også kan kontrolleres ved hjælp af manuelle målinger
  • Denne konstant bestemmes ved multiplikation af konstanten K med korrektionsfaktoren F
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Ubbelohde Mikro viskosimeter
Viskositetsområde 4 til 60 cSt
Kalibreret Ja
Oversigt 0,70 mm diameter
Omtrentlig konstant 0.1
Certificeringer/compliance DIN 51562, del 2
Materiale Glas
Længde (metrisk) 290 mm
Til brug med (applikation) Manuelle målinger
Volumen (metrisk) 3 til 4 ml