Learn More
SI Analytics™ Mikro-Ubbelohde viskosimeter
Alle ansehen SI Analytics Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Viskositetsområde:
4 til 60 cSt
40 til 800 cSt
missing translation for 'unitSize'
Hver
Beschreibung
- Kalibreret, med konstant, til manuel måling
- Ideel til manuel måling af transparente væsker, skummende væsker, væskeblandinger med meget flygtige komponenter, minimale målestof og/eller skyllemiddelmængder og høj- eller lavtemperaturmålinger
- Leveres med producentcertifikat i henhold til DIN 55 350, del 18
- Alle viskosimeter er forsynet med ringmærker
- På grund af deres design er disse viskosimeter særligt velegnede til måling af små væskemængder og til særligt korte driftstider
- Dette sikrer, at viskosimeter til automatiske målinger også kan kontrolleres ved hjælp af manuelle målinger
- Denne konstant bestemmes ved multiplikation af konstanten K med korrektionsfaktoren F
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttype | Ubbelohde Mikro viskosimeter |
| Viskositetsområde | 40 til 800 cSt |
| Kalibreret | Ja |
| Oversigt | 1,26 mm diameter |
| Omtrentlig konstant | 1 |
| Certificeringer/compliance | DIN 51562, del 2 |
| Materiale | Glas |
| Længde (metrisk) | 290 mm |
| Til brug med (applikation) | Manuelle målinger |
| Volumen (metrisk) | 3 til 4 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur