Få mere at vide
SI Analytics™ Mikro Ubbelohde Viskosimeter
Artikelnummer. p-8014071 Shop alle SI Analytics produkter
Viskositetsområde:
0,4 til 6 cSt
12 til 180 cSt
4 til 60 cSt
40 til 800 cSt
Omtrentlig konstant:
0,01 tusind
0,1 tusind
0,3 tusind
1K
Størrelse:
0,4 mm diameter
0,70 mm diameter
0,95 mm diameter
1,26 mm diameter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10090071
Brand: SI Analytics™ 285401103
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bestem grænseviskositetsantallet for polymerer. SI Analytics™ Mikro Ubbelohde Viskosimeter inkluderer ringmærker for at sikre, at de kan kontrolleres ved hjælp af manuelle målinger.
  • Velegnet til manuel og automatisk måling af transparente væsker, skummende væsker, væskeblandinger med meget flygtige komponenter, høj- eller lavtemperaturmålinger og minimale mængder af målende stof eller skyllemiddel
  • Den anbefalede minimumsgennemstrømningstid er 200 sekunder
  • Kalibreret
  • Med konstant til automatiske målinger
  • Fyldningsmængde på 3 til 4 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Viskosimeter
Viskositetsområde 0,4 til 6 cSt
Kalibreret Ja
Omtrentlig konstant 0,01 tusind
Certificeringer/compliance DIN 55 350, del 18 og DIN 51562, del 2
Inkluderer Ringmærker
Til brug med (applikation) Til bestemmelse af absolut og relativ kinematisk viskositet af væsker med newtonsk strømningsadfærd
Størrelse 0,4 mm diameter
Volumen (metrisk) 3 til 4 ml