Få mere at vide
SI Analytics™ Mikro Ubbelohde Viskosimeter
Shop alle SI Analytics produkter
Viskositetsområde:
0,4 til 6 cSt
12 til 180 cSt
4 til 60 cSt
40 til 800 cSt
Omtrentlig konstant:
0,01 tusind
0,1 tusind
0,3 tusind
1K
Størrelse:
0,4 mm diameter
0,70 mm diameter
0,95 mm diameter
1,26 mm diameter
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Velegnet til manuel og automatisk måling af transparente væsker, skummende væsker, væskeblandinger med meget flygtige komponenter, høj- eller lavtemperaturmålinger og minimale mængder af målende stof eller skyllemiddel
- Den anbefalede minimumsgennemstrømningstid er 200 sekunder
- Kalibreret
- Med konstant til automatiske målinger
- Fyldningsmængde på 3 til 4 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Viskosimeter |
| Viskositetsområde | 40 til 800 cSt |
| Kalibreret | Ja |
| Omtrentlig konstant | 1K |
| Certificeringer/compliance | DIN 55 350, del 18 og DIN 51562, del 2 |
| Inkluderer | Ringmærker |
| Til brug med (applikation) | Til bestemmelse af absolut og relativ kinematisk viskositet af væsker med newtonsk strømningsadfærd |
| Størrelse | 1,26 mm diameter |
| Volumen (metrisk) | 3 til 4 ml |