Få mere at vide
SI Analytics™ Mikro Ubbelohde Viskosimeter
Artikelnummer. 10090071 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Viskositetsområde:
0,4 til 6 cSt
12 til 180 cSt
4 til 60 cSt
40 til 800 cSt
Omtrentlig konstant:
0,01 tusind
0,1 tusind
0,3 tusind
1K
Størrelse:
0,4 mm diameter
0,70 mm diameter
0,95 mm diameter
1,26 mm diameter
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Viskositetsområde Omtrentlig konstant Størrelse Pakningsstørrelse
10090071 0,4 til 6 cSt 0,01 tusind 0,4 mm diameter Hver
10537371 4 til 60 cSt 0,1 tusind 0,70 mm diameter Hver
10159990 12 til 180 cSt 0,3 tusind 0,95 mm diameter Hver
10121721 40 til 800 cSt 1K 1,26 mm diameter Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10090071 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285401103
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
Bestem grænseviskositetsantallet for polymerer. SI Analytics™ Mikro Ubbelohde Viskosimeter inkluderer ringmærker for at sikre, at de kan kontrolleres ved hjælp af manuelle målinger.
  • Velegnet til manuel og automatisk måling af transparente væsker, skummende væsker, væskeblandinger med meget flygtige komponenter, høj- eller lavtemperaturmålinger og minimale mængder af målende stof eller skyllemiddel
  • Den anbefalede minimumsgennemstrømningstid er 200 sekunder
  • Kalibreret
  • Med konstant til automatiske målinger
  • Fyldningsmængde på 3 til 4 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Viskosimeter
Viskositetsområde 0,4 til 6 cSt
Kalibreret Ja
Omtrentlig konstant 0,01 tusind
Certificeringer/compliance DIN 55 350, del 18 og DIN 51562, del 2
Inkluderer Ringmærker
Til brug med (applikation) Til bestemmelse af absolut og relativ kinematisk viskositet af væsker med newtonsk strømningsadfærd
Størrelse 0,4 mm diameter
Volumen (metrisk) 3 til 4 ml