Få mere at vide
SI Analytics™ Mikro Ubbelohde Viskosimeter til fortyndingsviskometri
Artikelnummer. 10199890 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Produkttype:
Viskosimeter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
10199890 Viskosimeter Hver
1 options
Artikelnummer. 10199890 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285401009
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Bestem grænseviskositetsantallet for polymerer. SI Analytics™ Mikro Ubbelohde Viscometer for Dilution Viscometry inkluderer ringmærker for at sikre, at de kan kontrolleres ved hjælp af manuelle målinger.
  • Velegnet til manuel og automatisk måling af transparente væsker, skummende væsker, væskeblandinger med meget flygtige komponenter, høj- eller lavtemperaturmålinger og minimale mængder af målende stof eller skyllemiddel
  • Den anbefalede minimumsgennemstrømningstid er 200 sekunder
  • Kalibreret
  • Med konstant til manuelle målinger
  • Fyldningsmængde på 3 til 4 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Viskosimeter
Viskositetsområde 0,4 til 6 cSt
Kalibreret Ja
Oversigt 290 mm lang
Omtrentlig konstant 0.01K
Certificeringer/compliance DIN 55 350, del 18 og DIN 51562, del 2
Inkluderer Ringmærker
Til brug med (applikation) Til bestemmelse af absolut og
relativ kinematisk viskositet af væsker med newtonsk strømningsadfærd
Størrelse 0,40 mm diameter
Volumen (metrisk) 3 til 4 ml