Få mere at vide
Ansell MICRO-TOUCH Hvid Nitril
Artikelnummer. 16326921 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Artikelnummer. 16326921
Brand: Ansell 700154
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MICRO-TOUCH Hvid Nitril undersøgelseshandske med teksturerede fingerspidser.
  • Beskytter mod latex type 1 allergi
  • 150-tals emballage reducerer spild
  • Teksturerede fingerspidser til sikker håndtering af medicinske instrumenter
  • Polymer indvendig belagt for nem påføring
  • Testet til brug med kemoterapi
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) ASTM D6319, CE 0493, Category III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 455 1-4, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, Food Type: Rubber, UKCA
Kemoterapeutisk vurderet Yes, in accordance with ASTM D6978 (Not listed in the US FDA 510k)
Accelerator gratis Yes
Applikationer Healthcare
AQL 1.5
Farve White
Engangs Single-use
Udvendig finish Fingertip Textured
Fingertykkelse (engelsk) 3.9 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.1 mm
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Håndfladetykkelse (engelsk) 2.8 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.07 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrile Examination Glove
Størrelse Large
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (engelsk) 2.8 mil
Tykkelse (metrisk) 0.07 mm
Længde (engelsk) 9.5 in.
Længde (metrisk) 240 mm