Beskrivelse
- Beskytter mod latex type 1 allergi
- 150-tals emballage reducerer spild
- Teksturerede fingerspidser til sikker håndtering af medicinske instrumenter
- Polymer indvendig belagt for nem påføring
- Testet til brug med kemoterapi
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | ASTM D6319, CE 0493, Kategori III, Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745 Klasse I, EN 455 1-4, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Godkendt, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, Fødevaretype: Gummi, UKCA |
| Kemoterapeutisk vurderet | Ja, i overensstemmelse med ASTM D6978 (Ikke opført i US FDA 510k) |
| Accelerator gratis | Ja |
| Applikationer | Sundhedspleje |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fingerspids tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 3,9 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.1 mm |
| Show More |