Beskrivelse
- ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10:2002 certificeret
- Ikke-steril handske har en kloreret indvendig overflade designet til at sikre nem og hurtig påføring
- Fuldt tekstureret overflade giver høj taktil følsomhed, hvilket gør den ideel til dobbelthandsker
- Ansells naturgummilatex-formulering giver en behagelig, velsiddende handske, mens omfattende udvaskningsfaser og efterproduktionsvaskecyklusser sikrer et meget lavt restproteinindhold
- CE-mærket som et klasse I medicinsk udstyr, det er desuden certificeret og CE-mærket som kategori III personligt beskyttelsesudstyr, hvilket sikrer mere ensartet kvalitet og giver beskyttelse til en bred vifte af applikationer
- Unik latexformulering giver behagelig, præcis håndtering med høj følsomhed
- Kloreret indvendig belægning for at sikre nem påføring
- Sikker barrierebeskyttelse med en høj grad af rivemodstand
- Til industrielle anvendelser
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE 0493, Kategori III, ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10:2002 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2 og -4 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Industri |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 6,3 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.15 mm |
| Vis mere |